Läs mer
Asecos™ Baskåpa i pulverlackerad stålplåt
Produktkod. p-7160881 Handla allt asecos Produkter
Mått (D x B x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15295612
Brand: Asecos™ 30036
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inredningsutrustning för användning med säkerhetsförvaringsskåp.
  • Tillbehörsartikel
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillverkad av pulverlackerad stålplåt
Specifikationer
Mått (D x B x H) 35 x 1118 x 85 mm
För användning med (applikation) Ger skydd
För användning med (utrustning) Q90 modeller
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 2 kg
Material Stål
Produkttyp Basskydd