Läs mer
Brady™ Hänglås i pulverlackerat stål
Produktkod. 11726695 Handla allt Brady Produkter
Change view
Inkluderar:
18 krokar
8 krokar
Höjd (metrisk):
304,8 mm
431,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11726695 8 krokar 304,8 mm Varje
11716695 18 krokar 431,8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11726695 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800119
Beräknad leverans: 04-11-2026
Det pulverlackerade stålhänglåsets kontrollcenter ger säker förvaring och kontrollerar åtkomst till hänglås. Varje nickelbelagd metallkrok kan hålla 2 lås. Två nycklar tillhandahålls för skåplås. Komponenter ingår ej.
  • Hänglåskontrollcenter ger säker förvaring och kontrollerar åtkomst till hänglås.
  • Varje nickelbelagd metallkrok kan hålla 2 lås.
  • Två nycklar tillhandahålls för skåplås.
  • Komponenter ingår ej.
Specifikationer
Produkttyp Hänglåskontrollcenter
Färg Rött
Material Pulverlackerat stål
Djup (engelska) 1,97 tum.
Djup (metriskt) 50 mm
Beskrivning Hänglåskontrollcenter, 8 krokar
Mått (D x B x H) 50.8 x 254 x 304.8 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 304,8 mm
Inkluderar 8 krokar
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 254 mm