Läs mer
Labcold™ Apotekskylskåp i pulverlackerad stål
Description
- Mikroprocessorstyrd temperaturreglering för noggrannhet och stabilitet
- Temperaturområde+ 2 °C till+ 8 °C
- Fläktcirkulerad insida
- Konstruktion i rostfritt stål
- Dörrlås monterade som standard
- Digital temperaturdisplay med ljudlarm
- Kraftiga låsbara hjul på större modeller
- Optimerad luftcirkulation
Specifications
Specifications
| Mått (DxBxH) Exteriör | 820 x 720 x 1980 mm |