Läs mer
Heidolph™ Pulverflaska
Produktkod. 10249701 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10249701 500 ml Varje
10035971 1000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249701 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5147320000
Beräknad leverans: 13-11-2026
För användning med roterande förångare
Pulverflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även med NS 24/29 slipade skarvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Indunstningsflaska
Volym (metrisk) 500 ml
Spänning 115/230 VAC