Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverflaska med konisk slipad fog
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glas |
| Typ | Pulverflaska |
| För användning med (utrustning) | Rotationsindunstare |
| Volym (metrisk) | 250 ml |
| Diameter (metrisk) | 81 mm |