Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverflaska med konisk slipad fog
Volym (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glas |
| Typ | Pulverflaska |
| För användning med (utrustning) | Rotationsindunstare |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |