Läs mer
BRAND™ Pulvertratt
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglas 3.3
- Slipad och brandpolerad överkant
- Med kort, bred stjälk
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 50 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 18 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Tratt |