Learn More
Sampling Systems™ Powder Lance
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Längd (metrisk):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Kapacitet (metrisk):
190 ml
300 ml
360 ml
Längd (metrisk) kärna:
500 mm
900 mm
1600 mm
Dimensione della confezione:
Varje
Descrizione
- Tillverkad i 316L rostfritt stål
- Diskreta prover på flera nivåer
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Powder Lance |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 190 ml |
| Längd (metrisk) | 630 mm |
| Längd (metrisk) kärna | 500 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto