Läs mer
Sampling Systems™ Powder Lance
Produktkod. 15899311 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Kapacitet (metrisk):
190 mL
300 mL
360 mL
Längd (metrisk) kärna:
500 mm
900 mm
1600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15899311
Brand: Sampling Systems™ 2250A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidig provtagare som kan användas horisontellt genom en säck eller vertikalt för att ta prover från trummor, fat, supersäckar och mer. Sampling Systems™ Powder Lance är en tvärsnittsbulkprovtagare för kohesiva pulver som kan användas för att ta stora volymer av kohesiva pulver.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Diskreta prover på flera nivåer
Specifikationer
Produkttyp Powder Lance
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Längd (metrisk) 1030 mm
Längd (metrisk) kärna 900 mm