Läs mer
Sampling Systems™ Powder Max Sampler
Produktkod. 15809231 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15809231 150 ml Varje
1 options
Produktkod. 15809231 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1213A01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med fritt flytande pulver, granulat och spannmål. Sampling Systems™ Powder Max Sampler gör att stora prover snabbt och enkelt kan tas från trummor, fat, säckar med mera.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Satinfinish
  • För stor provstorlek
Specifikationer
Produkttyp Sleeve Sampler med stor volym
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 1000 mm