Läs mer
Sampling Systems™ Pulverpunktsprovtagare
Produktkod. 15829291 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15829291 1000 mm Varje
15839291 2000 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15829291 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1640A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att ta prover av pulver på ett specificerat djup. Sampling Systems™ Powder Point Sampler kan användas för provtagning av både fritt flytande och klibbiga, sammanhängande pulver.
  • För stor provstorlek
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Lämplig för användning med fritt flytande och sammanhängande puder
Specifikationer
Produkttyp Sampler med stor volym
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Längd (metrisk) 1000 mm