Beskrivning
- För stor provstorlek
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Lämplig för användning med fritt flytande och sammanhängande puder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sampler med stor volym |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Längd (metrisk) | 2000 mm |