Läs mer
Sampling Systems™ Pulverpunktsprovtagare
Produktkod. p-7138845 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829291
Brand: Sampling Systems™ 1640A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att ta prover av pulver på ett specificerat djup. Sampling Systems™ Powder Point Sampler kan användas för provtagning av både fritt flytande och klibbiga, sammanhängande pulver.
  • För stor provstorlek
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Lämplig för användning med fritt flytande och sammanhängande puder
Specifikationer
Produkttyp Sampler med stor volym
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Längd (metrisk) 1000 mm