Läs mer
Sampling Systems™ Pulverprovslans
Produktkod. 15849291 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
Typ av handtag:
Kraftig handtag
Vanligt handtag
Storlek:
25% Öppningsstorlek
50% Öppningsstorlek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849291
Brand: Sampling Systems™ 1660H1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder extra hävstång när du trycker in provtagaren i materialet. Sampling Systems™ Powder Sample Lance är en idé för att ta tvärsnittsprover av pulver och vissa pastor.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Finns i olika storlekar och handtagskombinationer
  • Kan användas i laboratoriet eller på plats
  • Finns från lager
Specifikationer
Produkttyp Prov på lans
Material Rostfritt stål (316L)
Typ av handtag Kraftig handtag
Storlek 25% Öppningsstorlek
Längd (metrisk) 1000 mm
Bredd (metrisk) 25 mm