Läs mer
Sampling Systems™ Pulverprovslans
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
Typ av handtag:
Kraftig handtag
Vanligt handtag
Storlek:
25% Öppningsstorlek
50% Öppningsstorlek
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad i 316L rostfritt stål
- Finns i olika storlekar och handtagskombinationer
- Kan användas i laboratoriet eller på plats
- Finns från lager
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Prov på lans |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Typ av handtag | Kraftig handtag |
| Storlek | 25% Öppningsstorlek |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |