Läs mer
Sampling Systems™ Pulverprovslans
Produktkod. 15889291 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
Typ av handtag:
Kraftig handtag
Vanligt handtag
Storlek:
25% Öppningsstorlek
50% Öppningsstorlek
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Typ av handtag Storlek unitSize
15889291 1000 mm Kraftig handtag 50% Öppningsstorlek Varje
15809301 1000 mm Vanligt handtag 50% Öppningsstorlek Varje
15819301 600 mm Vanligt handtag 50% Öppningsstorlek Varje
15849291 1000 mm Kraftig handtag 25% Öppningsstorlek Varje
15859291 600 mm Kraftig handtag 25% Öppningsstorlek Varje
15869291 1000 mm Vanligt handtag 25% Öppningsstorlek Varje
15879291 600 mm Vanligt handtag 25% Öppningsstorlek Varje
15899291 600 mm Kraftig handtag 50% Öppningsstorlek Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15889291 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1665H1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder extra hävstång när du trycker in provtagaren i materialet. Sampling Systems™ Powder Sample Lance är en idé för att ta tvärsnittsprover av pulver och vissa pastor.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Finns i olika storlekar och handtagskombinationer
  • Kan användas i laboratoriet eller på plats
  • Finns från lager
Specifikationer
Produkttyp Prov på lans
Material Rostfritt stål (316L)
Typ av handtag Kraftig handtag
Storlek 50% Öppningsstorlek
Längd (metrisk) 1000 mm
Bredd (metrisk) 25 mm