Beskrivning
- Provtagning av små mängder (0,01 till 0,1 ml)
- Enkel och snabb applicering med en knapptryckning
- Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål 1.4404/1.4571 (316L/316Ti)
- Idealisk för att testa råvaror, aktiva ingredienser och hjälpämnen inom läkemedelsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 0,0003 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,01 ml |