Läs mer
Usbeck™ Pulverspatel
Produktkod. 10760503
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
210 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10760503 210 mm
10691442 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10760503 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05 SEK
    26.69 SEK / Paket med 1
    Save 2.36 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför ämnen med enkelhet. Usbeck™ Pulverspatel är idealisk för överföring av ämnen.
  • Stål, rostfritt
  • Bladets bredd 9 mm
Specifikationer
Produkttyp Pulverspatel
Bredd (metrisk) kniv 9 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 210 mm