Läs mer
Usbeck™ Pulverspatel
Produktkod. p-7114806
Längd (metrisk):
150 mm
210 mm
Produktkod. 10691442
Brand: Usbeck™ 3282
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför ämnen med enkelhet. Usbeck™ Pulverspatel är idealisk för överföring av ämnen.
  • Stål, rostfritt
  • Bladets bredd 9 mm
Specifikationer
Produkttyp Pulverspatel
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm