Läs mer
Sampling Systems™ Pulver Trier
Produktkod. 15462184 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Inkluderar:
3 fack
4 platser
5 platser
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
15462184 600 mm 110 ml 3 fack Varje
15819231 1000 mm 190 ml 4 platser Varje
15829231 1500 mm 300 ml 5 platser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462184 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1216A600
Beräknad leverans: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillverkad av robust rostfritt stål, vilket gör den lämplig för provtagning av spannmål, spannmål, fritt flödande pulver, granuler och till och med något sammanhållna pulver. Sampling Systems™ Pulvertrier är idealiskt för att ta ett tvärsektionsprov med stor volym från behållare, säckar eller silos.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Ljus finish
  • Lämplig för att ta ett prov med stor volym från ett komprimerat pulver
  • Kan ta ett tvärsnittsprov (komposit).
Spezifikation
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 3 fack
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Diameter (metrisk) 25 mm (exklusive scroll)
Längd (metrisk) 600 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.