Läs mer
Buerkle™ PowderDispo engångsprovtagare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15541741 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet unitSize
15541741 60 ml 300 mm Sterila Paket med 20
15531741 60 ml 300 mm Icke-steril Paket med 20
10517045 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
10035524 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15541741 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935511
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ta prov på tvärsnitt av pulverformiga eller svagt sammanhängande ämnen. De Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler kan ta prov från påsar eller liknande behållare med sin lans. Sterila och icke-sterila varianter finns tillgängliga.
  • Idealisk engångsprovtagare för tvärsnittsprover av pulverformiga eller svagt sammanhängande ämnen
  • Kompletta alla lagerprover kan tas från påsar eller mindre behållare med lansen
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 300 mm