Läs mer
Buerkle™ PowderDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. p-6827052 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15531741 60 ml 300 mm Icke-steril Paket med 20
15541741 60 ml 300 mm Sterila Paket med 20
10517045 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
10035524 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15531741 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935510
Designad för att ta prov på tvärsnitt av pulverformiga eller svagt sammanhängande ämnen. De Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler kan ta prov från påsar eller liknande behållare med sin lans. Sterila och icke-sterila varianter finns tillgängliga.
  • Idealisk engångsprovtagare för tvärsnittsprover av pulverformiga eller svagt sammanhängande ämnen
  • Kompletta alla lagerprover kan tas från påsar eller mindre behållare med lansen
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 300 mm