Läs mer
Buerkle™ Provtagare PowderProof™
Produktkod. 10041114 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
För användning med (applikation):
För granulat Från 2 mm upp till 4 mm dia.
För pulver upp till 2 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10041114
Brand: Buerkle™ 53020302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagare PowderProof™ är den praktiskt beprövade professionella lösningen för mobil provtagning av pulver och granulat.
  • Mobil provtagning av pulver och granulat
  • Olika lansar och skruvar kan fästas på den robusta drivenheten och bytas ut utan problem
  • För provtagning av pulver och granulat från fat, fat, påsar eller säckar
  • Pulversäkra® med lans för horisontell användning, såsom provtagning från säckar, med lans för vertikal användning, för provtagning från öppna behållare som tunnor, fat eller påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PowderProof Provtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Inkluderar 12 V Motor, två laddningsbara batterier, snabbladdare, klämma för att hålla påsen och rengöringsborste
För användning med (applikation) För pulver upp till 2 mm dia.
Längd (metrisk) 30 cm