Läs mer
Buerkle™ Provtagare PowderProof™
Produktkod. 11897373 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
För användning med (applikation):
Granuler med 2 till 4 mm diameter.
Pulver upp till 2 mm diameter.
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11897373 90 cm Granuler med 2 till 4 mm diameter. Varje
10041114 30 cm Pulver upp till 2 mm diameter. Varje
10706095 120 cm Granuler med 2 till 4 mm diameter. Varje
11877373 30 cm Granuler med 2 till 4 mm diameter. Varje
10693585 60 cm Pulver upp till 2 mm diameter. Varje
11887373 60 cm Granuler med 2 till 4 mm diameter. Varje
10346964 90 cm Pulver upp till 2 mm diameter. Varje
11807383 120 cm Pulver upp till 2 mm diameter. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11897373 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53020901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32090.00 SEK
    30985.07 SEK / Paket med 1
    Save 1104.93 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Provtagare PowderProof™ är den praktiskt beprövade professionella lösningen för mobil provtagning av pulver och granulat.
  • Mobil provtagning av pulver och granulat
  • Olika lansar och skruvar kan fästas på den robusta drivenheten och bytas ut utan problem
  • För provtagning av pulver och granulat från fat, fat, påsar eller säckar
  • Pulversäkra® med lans för horisontell användning, såsom provtagning från säckar, med lans för vertikal användning, för provtagning från öppna behållare som tunnor, fat eller påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PowderProof Provtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoclavable
Inkluderar 12 V Motor, två laddningsbara batterier, snabbladdare, klämma för att hålla påsen och rengöringsborste
För användning med (applikation) Granuler med 2 till 4 mm diameter.
Längd (engelska) 47.52 in.
Längd (engelska) Skaft 35.43 in.
Längd (metrisk) 90 cm
Längd (metrisk) skaft 900 mm