Läs mer
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 till 25 kg engångsbruk BPC för pulverapplikationer, 25 kg
Produktkod. 30040279 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30040279 25 kg
1 options
Produktkod. 30040279 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30737.03
 Begränsad artikel
I lager
Minimera risken för kontaminering med denna engångsbruk BPC påse designad för pulverapplikationer.
Minimera risken för kontaminering med Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 till 25 kg BioProcess Container™ .
  • Engångspåsar som är färdiga att använda eliminerar rengöring och minskar handläggningstiden
  • Tre-tums snabbtömningsport integreras med befintliga tankar och HyPerforma Engångsblandningssystem (SUM)
  • Full återvinningsspolningslinje med snabbkoppling för borttagning av pulverrester finns tillgänglig
  • Flera storlekar för flexibla, skalbara alternativ
  • Handtag ger stöd vid tömning
Tillverkad av CX3-9 filma
  • Enastående dragegenskaper
  • Djurhärledd komponent fri (ADCF™ ) och låg profil av lakbara föreningar
  • Samma produktkontaktyta som CX5-14 film
Beställningsinformation:
Enskilda påsar levereras dubbla polypåsar. Ändbeslag är täckta eller pluggade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Engångscellkultur/bioprocesspåse för pulverapplikationer
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar 2 portar (1 Wash Down Line, 1 Powder Port)
Filmbeskrivning CX3-9
Port detalj Pulverport: 7,6 cm (3 tum) tri-clamp med integrerad tätning
Produktlinje PowderTainer™ II
Washdown Line Ja
Mått (L x B x H) 83,3 cm x 59,2 cm (32,8 tum x 23,3 tum)
Produkttyp Bioprocessbehållare för pulver
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 kg