Läs mer
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 till 25 kg Engångsanvändning BPC för pulverapplikationer, 5 kg
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Ett 2D-pulvhanteringssystem bestående av CX3-9 film som inkluderar 1 port (1 pulverport)
- Speciellt utformad för användning med pulverförvaring och utsläpp
- Upprätthåller ett slutet system för maximal återvinning av pulver samtidigt som risken för korskontaminering minimeras
Funktioner
- 3 tum tri-klämman port designad för säker anslutning till och enkel integration med befintliga formuleringskärl
- Powdertainer BPC Har suspensorhandtag för stöd vid avfyrning, samt halsklämma för att hålla kvar krut före avskrivning
- Använd detta system för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare
Användningsområden
- Förvaring och leverans av pulverkulturmedia och buffertar
- Förvaring och dosering av förvägda kemikalier och andra processpulver
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 1 hamn (1 kruthamn) |
| Filmbeskrivning | CX3-9 |
| Ytterförpackning | Förpackningar placeras i kraftiga kartonger med produkt- och partiidentifikation. |
| Port detalj | Powder Port: 3 tum |
| Produktlinje | PowderTainer™ II |
| Skyddande inre förpackning | Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i området Klass 10 000/ISO Klass 7. |
| Steriliseringsmetod | Icke-bestrålade |
| Slangledning 1 | Tvättlinje: Ej tillgängligt |
| Rörledning 2 | Krutport: 7,6 cm (3 tum) tri-klämma med integrerad tätning |
| Produkttyp | Bioprocessbehållare för pulver |
| Visa mer |