Läs mer
Thermo Scientific™ PowderTainer II pulvermatningspåse med bestrålad klämma, standard
Produktkod. 30040287 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 kg
5 kg
25 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30040287 1 kg
30040278 5 kg
30040282 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040287 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30737.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
De Thermo Scientific™ Powdertainer™ II BioProcess Container (BPC ) är ett 2D-pulverhanteringssystem som består av CX3-9 film som innehåller 2 portar (1 tvättlinje, 1 pulverport). De Powdertainer BPC är speciellt utformad för pulverinneslutning och tömningstillämpningar, och upprätthåller ett slutet system för maximal återvinning av pulver samtidigt som risken för korskontaminering minimeras.
  • Tre-tums tri-clamp-port designad för säker anslutning till och enkel integration med befintliga formuleringskärl.
  • Powdertainer BPC har upphängningshandtag för stöd under urladdning, samt nackklämma för att hålla kvar pulver innan urladdning.
  • Använd detta system för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Port detalj 3 tum Tri-clamp Port
Produkttyp Bioprocessbehållare för pulver
Kapacitet (engelska) 2.2 lb.
Kapacitet (metrisk) 1 kg