Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Brett utbud av provstorlekar
- Brett utbud av samplerlängder
- Enkel att använda
- En rad spetsar finns tillgängliga så att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |