Läs mer
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 19mm Diameter
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Brett utbud av provstorlekar
- Brett utbud av samplerlängder
- Enkel att använda
- En rad spetsar finns tillgängliga så att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |