Läs mer
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 25mm Diameter
Produktkod. 15809201 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809201
Brand: Sampling Systems™ 1030C600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin runt om i världen. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 25mm Diameter är lämplig för provtagning av fritt flytande pulver och granulat.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Brett utbud av provstorlekar
  • Brett utbud av samplerlängder
  • Enkel att använda
  • En rad spetsar finns tillgängliga så att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål (316)
Handtagsmaterial Rostfritt stål (316)
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 600 mm