Läs mer
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Produktkod. 15116852 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15116852 600 mm Varje
15849201 1000 mm Varje
15859201 1500 mm Varje
15869201 2000 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15116852 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1030D600
Beräknad leverans: 25-01-2027
Används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin runt om i världen. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter är lämplig för provtagning av fritt flytande pulver och granulat.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Brett utbud av provstorlekar
  • Brett utbud av samplerlängder
  • Enkel att använda
  • En rad spetsar finns tillgängliga så att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål (316)
Handtagsmaterial Rostfritt stål (316)
Diameter (metrisk) 32 mm
Längd (metrisk) 600 mm