Läs mer
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Produktkod. 15859201 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15859201
Brand: Sampling Systems™ 1030D1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin runt om i världen. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter är lämplig för provtagning av fritt flytande pulver och granulat.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Brett utbud av provstorlekar
  • Brett utbud av samplerlängder
  • Enkel att använda
  • En rad spetsar finns tillgängliga så att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål (316)
Handtagsmaterial Rostfritt stål (316)
Diameter (metrisk) 32 mm
Längd (metrisk) 1500 mm