Läs mer
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter
Produktkod. p-7138890 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15116852
Brand: Sampling Systems™ 1030D600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin runt om i världen. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 32mm Diameter är lämplig för provtagning av fritt flytande pulver och granulat.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Brett utbud av provstorlekar
  • Brett utbud av samplerlängder
  • Enkel att använda
  • En rad spetsar finns tillgängliga så att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Especificaciones
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål (316)
Handtagsmaterial Rostfritt stål (316)
Diameter (metrisk) 32 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado