Läs mer
Thermo Scientific™ Strömadapter för enkelhets skull Multiskan™
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Power Adapter for Multiskan Ease är strömförsörjningen till Multiskan™ Ease Absorbance Microplate Reader, en modern lättanvänd absorptionsläsare utformad för att förenkla både rutinmässiga och avancerade mikroplattbaserade analyser. Den möjliggör konsekvent prestanda och säker drift i laboratoriemiljöer. Designad för global användning, har den ett universellt ingångsområde på 100 – 240 VAC (50/60 Hz, 1,4 A) och möjliggör en stabil utgång på 24 V, 5 A med en maximal effekt på 120 W.
Nyckelfunktioner
- Inbyggt skydd mot kortslutning, överbelastning, överspänning och övertemperatur
- Fullt slutet, hållbart hus lämpligt för laboratoriebruk
- Certifierad enligt IEC / EN / UL 62368-1-standarder
- CE och UKCA markerade
- FCC-, ICES- och RoHS-kompatibla
Denna strömadapter är specifikt kompatibel med Thermo Scientific™ Multiskan™ Ease Absorbance Microplate Reader. Dess robusta konstruktion stödjer långsiktig användning i krävande laboratoriemiljöer, medan omfattande internationella säkerhets- och regulatoriska certifieringar bidrar till efterlevnad och driftsförtroende på globala marknader.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Extern kraft |
| För användning med (utrustning) | Multiskan Lätta |
| Kvantitet | 1 st. |