Läs mer
Thermo Scientific™ Power-Bind™ Streptavidinbelagda partiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Bind en mängd olika biotinylerade ligander, inklusive DNA/RNA, oligon, antikroppar och proteiner med Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidinbelagda partiklar. Partiklar har mycket hög och stabil biotinbindande kapacitet och löser problemen hos tillverkare av diagnostiska testkit och nukleinsyraforskare. Mikropartiklarna minskar serummatriseffekter och förbättrar analysnoggrannheten, vilket resulterar i låg, ospecifik bindning av serumproteiner och andra störande ämnen.
Tillverkad av 0,3 μm eller 0,8 μm OptiLink™ Karboxylat-modifierade partiklar
Hög biotinbindande kapacitet
Extremt stabil, lång hållbarhet
Förenklar processen att binda ligander till partiklar
Kombinerar fördelarna med hög yta och enkel bindning med hög affinitet och hög specifik aktivitet
Utmärkt för kemiluminiscenta analyser, biotinylerad ligandfångning och för molekylärbiologi, immunanalys eller provförberedande tillämpningar
Power-Bind Förmånerna inkluderar:
- Dissociationskonstant (Kd 10-15 molar), enkla bindningsprotokoll i ett steg för biotinylerade ligander
- Hög aktivitet av ytbundna ligander kan lätt lösa svåra kopplingsproblem
- Enkla vattenhaltiga biotinyleringsreaktioner
- Låga ospecifika interaktioner (blockerad mikropartikelyta)
- Mycket rörliga partiklar för membranbaserade applikationer
- Kan användas i EIA format med biotin/enzymdetektionssystem
- Fördelaktig spacereffekt av SA-molekyl
- Val av 0,3 μm eller μ0,8 m diameter för olika applikationskrav
Rekommenderas för:
Universell icke-magnetisk pärla för koppling av unika ligander. Tillämpningar för klinisk diagnostik och molekylärbiologi.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Inkluderar analyscertifikat |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Power-Bind Streptavidinbelagda partiklar |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Biotinylerad ligandbindning, Diagnostiska analyser |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Streptavidin-belagda partiklar |
| Inkluderar | Bipacksedel och analyscertifikat |
| Konserveringsmedel | 0,05% Na Az |
| Kvantitet | 5 ml |
| Visa mer |