Läs mer
Thermo Scientific™ Power-Bind™ Streptavidinbelagda partiklar
Produktkod. p-4530469 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,3μ m
0,85μ m
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
5ml
Produktkod. 11894982
Brand: Thermo Scientific™ 29000701010150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bind en mängd olika biotinylerade ligander, inklusive DNA/RNA, oligon, antikroppar och proteiner med Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidinbelagda partiklar.
Bind en mängd olika biotinylerade ligander, inklusive DNA/RNA, oligon, antikroppar och proteiner med Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidinbelagda partiklar. Partiklar har mycket hög och stabil biotinbindande kapacitet och löser problemen hos tillverkare av diagnostiska testkit och nukleinsyraforskare. Mikropartiklarna minskar serummatriseffekter och förbättrar analysnoggrannheten, vilket resulterar i låg, ospecifik bindning av serumproteiner och andra störande ämnen.
Användningen av mikropartiklar som en fastfasbärare i olika immunanalyser och affinitetsreningar har varit känd under en tid; att uppnå hög aktivitet och stabil bindning av fastfasligander har emellertid varit en stor svårighet. Biotinylerade föreningar blir stabilt bundna till Power-Bind Streptavidin Belagda partiklar efter enkel inkubation i buffert på grund av den höga affiniteten för biotin-streptavidin-interaktionen. Partiklarna fungerar också som en spacer, vilket förbättrar den bundna ligandens specifika aktivitet. Monodisperga icke-magnetiska partikelsuspensioner med streptavidin kovalent bundet till ytan i en mycket aktiv form
Tillverkad av 0,3 μm eller 0,8 μm OptiLink™ Karboxylat-modifierade partiklar
Hög biotinbindande kapacitet
Extremt stabil, lång hållbarhet
Förenklar processen att binda ligander till partiklar
Kombinerar fördelarna med hög yta och enkel bindning med hög affinitet och hög specifik aktivitet
Utmärkt för kemiluminiscenta analyser, biotinylerad ligandfångning och för molekylärbiologi, immunanalys eller provförberedande tillämpningar
Power-Bind Förmånerna inkluderar:
  • Dissociationskonstant (Kd 10-15 molar), enkla bindningsprotokoll i ett steg för biotinylerade ligander
  • Hög aktivitet av ytbundna ligander kan lätt lösa svåra kopplingsproblem
  • Enkla vattenhaltiga biotinyleringsreaktioner
  • Låga ospecifika interaktioner (blockerad mikropartikelyta)
  • Mycket rörliga partiklar för membranbaserade applikationer
  • Kan användas i EIA format med biotin/enzymdetektionssystem
  • Fördelaktig spacereffekt av SA-molekyl
  • Val av 0,3 μm eller μ0,8 m diameter för olika applikationskrav
Rekommenderas för:
Universell icke-magnetisk pärla för koppling av unika ligander. Tillämpningar för klinisk diagnostik och molekylärbiologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inkluderar analyscertifikat
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Power-Bind Streptavidinbelagda partiklar
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Biotinylerad ligandbindning, Diagnostiska analyser
Material Polystyren
Produkttyp Streptavidin-belagda partiklar
Inkluderar Bipacksedel och analyscertifikat
Konserveringsmedel 0,05% Na Az
Kvantitet 5 ml
Exempel på utvärderingspaket Power-Bind utvärderingsprover är förpackade i 1 ml flaskor med 1 % torrsubstans (10 mg/ml). Välj enskilda partier att utvärdera.
Specialförpackningar Power-Bind Streptavidinbelagda partiklar finns tillgängliga i olika koncentrationer och förpackningsstorlekar på begäran.
Stabilitet Guanidiniumtiocyanat; DMF och DMSO till 100 % sonikering; miljöer PCR temperatur cykling
Diameter (metrisk) 0,3μ m