Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Överföringsbuffert (5X)
Produktkod. 15816172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15816172 1 l Varje
15806172 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15816172 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PB7300
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invitrogen Power Blotter 1-Step Transfer Buffer är designad för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler (SDS-PAGE) till nitrocellulosa- eller PVDF-membran med hjälp av Power Blotter-systemet.
Invitrogen Power Blotter 1-Step Transfer Buffer är designad för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler (SDS-PAGE) till nitrocellulosa- eller PVDF-membran med hjälp av Power Blotter-systemet. Transfer är kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, kemiluminescens eller fluorescens.
Funktioner hos Power Blotter 1-Step Överföringsbuffert:
Snabb —formulering med hög jonstyrka möjliggör 5 till 12 minuters proteinöverföring när den används med kompatibla snabba semi-torra blotting-system
Optimerad —designad för sömlös och pålitlig prestanda med Power Blotter System
Kompatibel —effektiv med andra halvtorra överföringsenheter utrustade med lämplig strömförsörjning med hög ström
Ekonomiskt —inget behov av speciella eller dyra förbrukningsvaror som krävs av andra snabba halvtorra överföringsenheter När den
används med Power Blotter-systemet ger denna buffert effektiv gel-till-membran-överföring av proteiner på 5 till 12 minuter med effektivitet som liknar konventionella västerländska blotting-tekniker. Snabba blottingmetoder kräver en strömförsörjning med hög ström, såsom Power Blotter System, och en optimerad överföringsbuffert med hög jonstyrka, såsom Power Blotter 1-Step Överför buffert.
Genom att öka strömmen kan utmärkt överföringseffektivitet uppnås på mycket kortare tid jämfört med konventionella metoder. Ampere hålls vid en konstant hastighet baserat på ytarean på överföringsstapeln(arna) (∼ 22 23 mA/–cm 2 ) och spänningen är begränsad till 25 V.
Power Blotter 1-Step Transfer Buffer är också kompatibel med andra halvtorra proteinöverföringsenheter, när de är parade med en lämplig strömförsörjning med hög ström. Sådana anordningar tillhandahåller konstant hög ström (1,3 till 5,0 ampere) för att snabbt överföra proteiner via förhållanden med hög jonstyrka som tillhandahålls av överföringsbufferten.
Relaterade produkter
Power Blotter Förskurna membran och filter, nitrocellulosa, normal storlek (Kat. nr. PB3310)
Power Blotter förskurna membran och filter, nitrocellulosa, mini (PB3210)
Power Blotter förskurna membran och filter, PVDF, vanlig storlek (PB5310)
Power Blotter Förskurna membran och filter, PVDF, mini (PB4210)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Halvtorr
Produktlinje 1-Step
Typ Överför buffert
Kvantitet 1 l