Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter Cassette XL
Produktkod. 15886152
Change view
Kvantitet:
1 kassett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886152 1 kassett Varje
1 options
Produktkod. 15886152 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PB0003
I lager
Innehåller
Invitrogen Power Blotter XL-kassett
Få snabb och effektiv halvtorr proteinöverföring med Invitrogen™ Power Blotter.
De Invitrogen™ Power Blotter Cassette är en del av Power Blotter-systemet som är speciellt utformat för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler till nitrocellulosa eller PVDF-membran på 5 till 12 minuter.
Denna artikel är tillgänglig som en ersättningskassett eller extra kassett för Power Blotter Station.
Power Blotter-kassetten kan användas med Power Blotter Select Transfer Stacks för snabba överföringar, Power Blotter 1-Step Transferbuffert för halvtorra överföringar, alternativt med traditionella buffertar för längre halvtorra överföringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) PB0010 Power Blotter Station
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Halvtorr
Produktlinje Power Blotter
Genomströmning 2 Midi- eller 4 Mini-geler
Typ Blotterkassett
Kvantitet 1 kassett