Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter-kassett
Beskrivning
Innehåller
Invitrogen Power Blotter-kassett
De Invitrogen™ Power Blotter Cassette är en del av Power Blotter-systemet som är speciellt utformat för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler till nitrocellulosa eller PVDF-membran på 5 till 12 minuter.
Denna artikel är tillgänglig som en ersättningskassett eller extra kassett för Power Blotter Station.
Power Blotter-kassetten kan användas med Power Blotter Select Transfer Stacks för snabba överföringar, Power Blotter 1-Step Transferbuffert för halvtorra överföringar, alternativt med traditionella buffertar för längre halvtorra överföringar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | PB0010 Power Blotter Station |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Överföringssätt | Halvtorr |
| Produktlinje | Power Blotter |
| Genomströmning | 1 Midi eller 2 Mini Geler |
| Typ | Blotterkassett |
| Kvantitet | 1 kassett |
| Frakt skick | Rumstemperatur |