Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter Förskurna membran och filter, nitrocellulosa, normal storlek
Produktkod. 15858502
Change view
Kvantitet:
20 st stackar
3 x 20 högar
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15858502 20 st stackar Paket med 20
17177668 3 x 20 högar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15858502 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PB7320
Compliant Item För att få rabatten måste kunder köpa 2 av samma produkt till listpris i en och samma beställning för att få 30 % rabatt. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 2 kunder kan köpa. Använd kampanjkoden ”27974” för att få ditt kampanjpris.
Edge
Innehåller
De förskurna membranen och filtren levereras med 20 ark nitrocellulosa och 80 ark absorberande läskpapper (0,85 mm tjocklek)
Förskuret, förmonterat nitrocellulosamembran och smörgåsar av filterpapper för geler
De Invitrogen Power Blotter förskurna membran och filter är designade för att överföra proteiner från geler med hjälp av Invitrogen Power Blotter System.
Funktioner
  • Membran och filter möjliggör högeffektiv halvtorr överföring av proteiner på mindre än 10 minuter i kombination med Power Blotter 1-Step Överför buffert
  • 100 % rent nitrocellulosamembran (0,2μ M porstorlek) med stor yta och utmärkt enhetlighet ger överföringar av hög kvalitet.
    • Nitrocellulosa är en populär bindningsmatris för western blotting på grund av dess höga affinitet för proteiner och kompatibilitet med en mängd olika detektionsmetoder såsom kemiluminescens, kromogen och fluorescens.
    • 209μ g/cm2 proteinbindningsaffinitet
    • Block producerar lätt mycket låg bakgrund i kemiluminescerande och fluorescerande western blotting
  • Bekväm— Förskurna ark är redo att användas, vilket innebär att du inte behöver skära dina egna membran, vilket minimerar skador och kontaminering
  • Validerad– När de kombineras ger membran och filter den tjocklek och buffertkapacitet som behövs för optimal prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (metrisk) 8.5 cm
Kvantitet 20 st stackar
Formatera Transfer Stack
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring 20 överföringsstaplar i vanlig storlek (13 cm x 8,3 cm) bestående av 20 ark nitrocellulosa och 80 ark filterpapper (0,85 mm tjocklek)
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) Vanlig, 13 cm x 8,5 cm
Tjocklek 0.85 mm
Produktlinje Power Blotter
Tillräckligt för 20 fläckar