Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter Förskurna membran och filter, PVDF, normal storlek
Beskrivning
Innehåller
De förskurna membranen och filtren levereras med 20 ark polyvinylidendifluorid (PVDF) och 80 ark absorberande läskpapper (0,85 mm tjocklek)
De Invitrogen Power Blotter förskurna membran och filter är designade för att överföra proteiner från geler med hjälp av Invitrogen Power Blotter System.
Funktioner
- Membran och filter möjliggör högeffektiv halvtorr överföring av proteiner på mindre än 10 minuter i kombination med Power Blotter 1-Step Överför buffert
- PVDF-membran (μ0,45 M porstorlek, låg fluorescens) har en högre bindningskapacitet än nitrocellulosa och tillverkas speciellt för proteinöverföring och western blot-applikationer
- Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion eller fluorescens.
- 240μ g/cm2 proteinbindningsaffinitet blockerar lätt och är kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel, syror och milda baser. Proteiner binder till membranet som hydrofoba interaktioner
- Membran har lägre bakgrundsnivåer och ökad känslighet för flourescerande sondering än vanliga PVDF- eller nitrocellulosamembran
- Bekväm— Förskurna ark är redo att användas, vilket innebär att du inte behöver skära dina egna membran, vilket minimerar skador och kontaminering
- Validerad– När de kombineras ger membran och filter den tjocklek och buffertkapacitet som behövs för optimal prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 8.5 cm |
| Kvantitet | 20 st stackar |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | 20 överföringsstaplar i vanlig storlek (13 cm x 8,3 cm) bestående av 20 ark PVDF och 80 ark filterpapper (0,85 mm tjocklek) |
| Mått (LxB) | Vanlig, 13,5 x 8,5 cm |
| Produktlinje | Power Blotter |
| Tillräckligt för | 20 fläckar |