Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulosa, mini
Produktkod. 15836162
Change view
Tillräckligt för:
10 fläckar
40 fläckar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för unitSize
15836162 40 fläckar Paket med 4
15826162 10 fläckar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15836162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PB3240
Överför proteiner snabbt och effektivt med dessa färdiga att använda högpresterande överföringsstackar för Invitrogen Power Blotter.
De Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av Invitrogen Power Blotter System. Förmonterade engångsstaplar kommer med ett integrerat nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torrblotting av proteiner från polyakrylamidgeler. Varje Power Blotter Select Transfer Stack innehåller filterpapper, membran och lämpliga katod- och anodbuffertar inkorporerade i en solid gelmatris för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner.
Nitrocellulosamembran:
  • 0,2μ m porstorlek
  • Består av 100 % ren nitrocellulosa för högkvalitativ överföring.
  • Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, kemiluminescens eller fluorescens.
  • Proteiner binder som hydrofoba och elektrostatiska interaktioner.
  • Proteinbindningskapaciteten är 209μ g/cm2.
Snabb, effektiv och jämn överföring:
  • En färdig överföringsstack tar kort tid att ställa in
  • Protein överförs på så lite som 7 minuter
  • Staplar gjorda med högkvalitativa membran för hög bindningseffektivitet, enhetlig överföring och hög detektionskänslighet
Ökad reproducerbarhet :
  • Förmonterade staplar ger konsekvent prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 40 st stackar
Formatera Transfer Stack
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring 40 överföringsstaplar i ministorlek (8 cm x 8 cm)
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) Mini, 8 cm x 8 cm
Produktlinje Power Blotter
Tillräckligt för 40 fläckar