Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Beskrivning
De Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av Invitrogen Power Blotter System. Förmonterade engångsstaplar kommer med ett integrerat nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torrblotting av proteiner från polyakrylamidgeler. Varje Power Blotter Select Transfer Stack innehåller filterpapper, membran och lämpliga katod- och anodbuffertar inkorporerade i en solid gelmatris för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner.
Polyvinylidendifluorid (PVDF) membran:
- 0,2μ m porstorlek, låg fluorescens
- Föraktiverad och redo att användas utan någon alkoholförbehandling. Kompatibel med
- vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning.
- Poteiner binder som hydrofoba interaktioner
- Proteinbindningskapaciteten är 240μ g/cm2
Snabb, effektiv och jämn överföring :
- Färdig att använda överföringsstack tar kort tid att ställa in
- Protein överförs på så lite som 7 minuter
- Staplar gjorda med högkvalitativa membran för hög bindningseffektivitet, enhetlig överföring och hög detektionskänslighet
Ökad reproducerbarhet:
- Förmonterade staplar ger konsekvent prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 10 st stackar |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | 10 överföringsstaplar i ministorlek (8 cm x 8 cm) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mått (LxB) | 8 cm x 8 cm |
| Produktlinje | Power Blotter |
| Visa mer |