Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter XL System
Produktkod. 15816162
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15816162
Brand: Invitrogen™ PB0013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Invitrogen Power Blotter XL Cassette, Invitrogen Power Blotter Station
Få snabb och effektiv halvtorr proteinöverföring med Invitrogen™ Power Blotter.
De Invitrogen™ Power Blotter System är speciellt designat för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler (SDS-PAGE) till nitrocellulosa- eller PVDF-membran på 5 till 12 minuter. Power Blotter inkluderar en integrerad strömförsörjning optimerad för att möjliggöra konsekvent och högeffektiv proteinöverföring.
Power Blotter-kassetten möjliggör samtidig överföring av geler. Power Blotter Station har ett lättanvänt LCD-färggränssnitt med pekskärm med förprogrammerade överföringsmetoder för olika antal och storlekar av geler och intervall av proteiner med molekylvikt. Den lättanvända programmeringsfunktionen gör att anpassade överföringsinställningar snabbt kan skapas, sparas och köras.
Power Blotter uppnår mycket effektiv överföring på 7 minuter när den används med Power Blotter Select Transfer Stacks eller 10 minuter med Power Blotter 1-Step Överför buffert. Instrumentet är också effektivt för standard 30- till 60-minuters halvtorra överföringsprotokoll baserade på traditionell Towbin-buffert.
Funktioner
  • Effektiv —hög överföringseffektivitet med ett brett utbud av proteinstorlekar jämfört med konventionella halvtorra eller våta (tank) överföringsmetoder
  • Snabb —överföring på 5 till 12 minuter när den används med Power Blotter Välj Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Överför buffert
  • Integrerad strömförsörjning —sömlös drift mellan styrenhet och kassett; inget behov av extern strömförsörjning
  • Enkel programmering —bekväma förprogrammerade överföringsmetoder eller skapa, spara och kör anpassade överföringsmetoder
  • Flexibel —samtidig överföring
  • Mångsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks, Pierce 1-Step Överföringsbuffert för snabba blotting-program eller Towbin-överföringsbuffert för konventionella halvtorra överföringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Power Blotter Station
• Power Blotter Cassette XL
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Halvtorr
Produktlinje Power Blotter
Genomströmning 2 Midi- eller 4 Mini-geler
Typ Blottersystem
Kvantitet 1 system