Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter XL välkomstpaket
Produktkod. 15853984
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
15853984 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15853984 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PB0113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Power Blotter Station; Power Blotter Cassette XL; Power Blotter Select Transfer Stacks, Nitrocellulosa, Regular; Power Blotter Förskurna membran och filter, nitrocellulosa, vanlig; Power Blotter 1-Step Överför buffert
Få snabb och effektiv halvtorr proteinöverföring med Invitrogen™ Power Blotter.
De Invitrogen™ Power Blotter System är speciellt designat för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler till nitrocellulosa eller PVDF-membran på 5 till 12 minuter. Power Blotter har en integrerad strömförsörjning optimerad för att möjliggöra konsekvent och högeffektiv proteinöverföring.
Power Blotter uppnår mycket effektiv överföring på 7 minuter när den används med Power Blotter Select Transfer Stacks eller 10 minuter med Power Blotter 1-Step Överför buffert. Instrumentet är också effektivt för standard 30- till 60-minuters halvtorra överföringsprotokoll baserade på traditionella buffertar.
Funktioner
  • Effektiv— hög överföringseffektivitet med ett brett utbud av proteinstorlekar jämfört med konventionella halvtorra eller våta (tank) överföringsmetoder
  • Snabb —överföring på 5 till 12 minuter när den används med Power Blotter Välj Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Överför buffert
  • Integrerad strömförsörjning— sömlös drift mellan styrenhet och kassett; inget behov av extern strömförsörjning
  • Enkel programmering— bekväma förprogrammerade överföringsmetoder eller skapa, spara och kör anpassade överföringsmetoder
  • Flexibel— möjliggör samtidig överföring
  • Mångsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks, Pierce 1-Step Överföringsbuffert för snabba blotting-program eller Towbin-överföringsbuffert för konventionella halvtorra överföringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Novex Boltgeler, NuPage Proteingeler
Kvantitet 1 kit
Material Nitrocellulosa
Innehåll och lagring •Power Blotter Station
• Power Blotter Cassette XL
• Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulosa, vanlig storlek
• Power Blotter Förskurna membran och filter, nitrocellulosa, vanlig storlek
• Power Blotter 1-Step Överför buffert
Frakt skick Rumstemperatur
Överföringssätt Halvtorr
Produktlinje Power Blotter