Läs mer
Power Blotter välkomstpaket, PVDF
Beskrivning
Power Blotter-systemet har en integrerad strömförsörjning optimerad för att möjliggöra konsekvent och högeffektiv proteinöverföring.
Power Blotter Welcome Pack, PVDF, innehåller:
- Power Blotter Station
- Power Blotter-kassett
- Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, normal storlek
- Power Blotter Förskurna membran och filter, PVDF, normal storlek
- Power Blotter 1-Step Överför buffert
Funktioner i Power Blotter-systemet inkluderar:
- Effektiv —hög överföringseffektivitet med ett brett utbud av proteinstorlekar jämfört med konventionella halvtorra eller våta (tank) överföringsmetoder
- Snabb —överföring på 5 till 12 minuter när den används med Power Blotter Välj Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Överför buffert
- Integrerad strömförsörjning —sömlös drift mellan styrenhet och kassett; inget behov av extern strömförsörjning
- Enkel programmering —bekväma förprogrammerade överföringsmetoder, eller skapa, spara och kör anpassade överföringsmetoder
- Flexibel —samtidig överföring av 1 eller 2 mini- eller 1 midi-size gel med hjälp av Power Blotter Cassette
- Mångsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks och Pierce 1-Step Överföringsbuffert för snabba blotting-program eller Towbin-överföringsbuffert för konventionella halvtorra överföringsmetoder
Power Blotter-systemet uppnår mycket effektiv överföring på sju minuter när det används med Power Blotter Select Transfer Stacks eller tio minuter med Power Blotter 1-Step Överför buffert. Instrumentet är också effektivt för standard 30- till 60-minuters halvtorra överföringsprotokoll baserade på traditionella buffertar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Akrylamidgeler |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Material | PVDF |
| Innehåll och lagring | •Power Blotter Station • Power Blotter-kassett • Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, vanlig storlek • Power Blotter Förskurna membran och filter, PVDF, normal storlek • Power Blotter 1-Step Överför buffert |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Överföringssätt | Halvtorr |
| Produktlinje | Power Blotter |