Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter XL välkomstpaket, PVDF
Beskrivning
- De Invitrogen Power Blotter XL System (Power Blotter Station + Power Blotter Cassette XL) är designat specifikt för snabb halvtorr överföring av proteiner från polyakrylamidgeler till nitrocellulosa eller PVDF-membran på 5 till 12 minuter.
- Power Blotter-systemet har en integrerad strömförsörjning optimerad för att möjliggöra konsekvent och högeffektiv proteinöverföring.
- Power Blotter XL välkomstpaket, PVDF, innehåller: Power Blotter Station, Power Blotter Cassette XL, Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, normal storlek, Power Blotter Förskurna membran och filter, PVDF, vanlig storlek, Power Blotter 1-Step Överför buffert
- Effektiv —hög överföringseffektivitet med ett brett utbud av proteinstorlekar jämfört med konventionella halvtorra eller våta (tank) överföringsmetoder
- Snabb —överföring på 5 till 12 minuter när den används med Power Blotter Välj Transfer Stacks eller Power Blotter 1-Step Överför buffert
- Integrerad strömförsörjning —sömlös drift mellan styrenhet och kassett; inget behov av extern strömförsörjning
- Enkel programmering —bekväma förprogrammerade överföringsmetoder, eller skapa, spara och kör anpassade överföringsmetoder
- Flexibel —samtidig överföring av 1 till 4 mini- eller 1 eller 2 midi-size geler med Power Blotter XL Cassette
- Mångsidig —kompatibel med Power Blotter Select Transfer Stacks och Pierce 1-Step Överföringsbuffert för snabba blotting-program eller Towbin-överföringsbuffert för konventionella halvtorra överföringsmetoder
- Power Blotter-systemet uppnår mycket effektiv överföring på sju minuter när det används med Power Blotter Select Transfer Stacks eller tio minuter med Power Blotter 1-Step Överför buffert. Instrumentet är också effektivt för standard 30- till 60-minuters halvtorra överföringsprotokoll baserade på traditionella buffertar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Akrylamidgeler |
| Kvantitet | 1 kit |
| Material | PVDF |
| Innehåll och lagring | •Power Blotter Station • Power Blotter Cassette XL • Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, vanlig storlek • Power Blotter Förskurna membran och filter, PVDF, normal storlek • Power Blotter 1-Step Överför buffert |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Överföringssätt | Halvtorr |
| Produktlinje | Power Blotter |