Läs mer
VACUUBRAND™ Strömkabel
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE-kontakt
IEC-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Typiska applikationer för kemimembranpumpar inkluderar evakuering av kemiskt aggressiva gaser och ångor från sådan utrustning som rotationsindunstare, vakuumtorkskåp och centrifugalkoncentratorer. Kemi membranpumpar från VACUUBRAND har kompromisslös kemidesign. Deras konstruktion med fluorpolymerer gör dem mycket motståndskraftiga mot kemiska ångor från inlopp till utlopp och mycket toleranta mot kondensat. Våra två-, tre- och fyrstegspumpar har även en gasballastventil som ger kontinuerlig spolning med minimal påverkan på det slutliga vakuumet vid arbete med kondenserbara ångor. Pumpkammare är hermetiskt separerade från drivsystemet vilket säkerställer lång livslängd för mekaniska delar. Viktigast av allt är att membranpumpar är oljefria, för avsevärt reducerade servicekrav jämfört med oljetäta pumpar. De eliminerar kostnaden för vatten och dess förorening som är välkänd från vattenstrålesugare, och bortskaffandet av spillolje från roterande skovelpumpar.
- PTFE sandwichmembran och ventiler gjorda av perfluoro elastomer eller PTFE
- interna slangar och kopplingar gjorda av PTFE/ETFE/ECTFE-föreningar
- exceptionella membranlivslängder med ultrahållbar PTFE-sandwichdesign
- huvudskydd och klämskiva gjorda av fluorföreningar med stabilitetskärna för oöverträffad långtidsprestanda
- mycket långa serviceintervall för låg livstidskostnad för ägande
- patenterat nytt drivsystem för extra tyst drift med extremt låg vibration (NT )
- patenterat nytt ventilmonteringssystem för att förenkla serviceåtkomst (NT )
- släta ytor för enkel rengöring (NT )
- nytt tätningssystem ger minskade läckagetal för förbättrat slutvakuum (NT )
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 V |
| Pluggtyp | CEE-kontakt |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Strömkabel |
| Spänning | 230 V |