Läs mer
Labconco™ Nätsladd 10A/230V
Handla allt Labconco Corporation Produkter
För användning med (utrustning):
Logisk utrustning, frystorkar
Beskrivning
- Nätsladd med gjuten kontakt och kontakt för Continental Europe (Schuko)
- 3 m längd
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nätsladd |
| För användning med (utrustning) | Logisk utrustning, frystorkar |
| Längd (metrisk) | 3 m |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 10 A |