Läs mer
Labconco Power Cord UK
Produktkod. 17774929 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1.83 m
Produktkod. Längd (metrisk)
17774929 1.83 m
1 options
Produktkod. 17774929 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 1332600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.53 SEK
    463.85 SEK / Paket med 1
    Save 37.68 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Power cord accessory
  • Power Cord UK
Specifikationer
För användning med (utrustning) Enclosure
Längd (engelska) 6 ft.
Längd (metrisk) 1.83 m
Material Plastic
Pluggtyp UK
Produkttyp Power Cord